D59100
1,4-Dichlorbutan
99%
Synonym(e):
Tetramethylendichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChIKey
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?