Alle Fotos(1)
Key Documents
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
Synonym(e):
1,5-Dichloropentane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
211-053-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.5 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
180 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-72 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Löslichkeit
0.125 g/L
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChIKey
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup