Wichtige Dokumente
D16606
6,9-Diamino-2-Ethoxyacridin-DL-Lactat Monohydrat
99%
Synonym(e):
Acrinol, Ethacridin-lactat, Ethodin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
243-245 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
SMILES String
O.CC(O)C(O)=O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
InChIKey
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?