Merck
D142409
Sigma-Aldrich
2-Chlor-N,N-Dimethylpropylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
1-Dimethylamino-2-propylchlorid -hydrochlorid, 2-Chlor-1-dimethylamino-propan -hydrochlorid, N-(2-Chlorpropyl)-dimethylamin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHClCH2N(CH3)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.07
Beilstein:
3670215
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)