Wichtige Dokumente
C99701
Bromcycloheptan
97%
Synonym(e):
Cycloheptylbromid
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChIKey
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?