Wichtige Dokumente
242403
(Brommethyl)cyclopropan
97%
Synonym(e):
Cyclopropylmethylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
105-107 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCC1CC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F
Flammpunkt (°C)
41 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?