Wichtige Dokumente
C99205
Cycloheptatrien
95%
Synonym(e):
Tropiliden, Tropilidene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
InChIKey
CHVJITGCYZJHLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-Hydroxyazulene via [2+2] cycloaddition reaction with dichloroketene, and subsequent ring expansion reaction with diazomethane.
- 7-Alkyl-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt catalyzed [6+2] cycloaddition with terminal alkynes.
- (3,5-Cycloheptadienyl)diphenylphosphine ligand by reacting with diphenylphosphine.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?