Wichtige Dokumente
C28707
4-Chlorbenzolmethanthiol
98%
Synonym(e):
4-Chlorbenzyl mercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5893 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChIKey
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)