C105600
Cyclohexanethiol
97%
Synonym(e):
Cyclohexylmercaptan, Hexahydrothiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10.3 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChIKey
CMKBCTPCXZNQKX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)