Wichtige Dokumente
C116807
Cyclopropancarbonylchlorid
98%
Synonym(e):
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
Dichte
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?