Wichtige Dokumente
184667
(Chlormethyl)cyclopropan
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Anwendung
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)