Wichtige Dokumente
C115002
Cyclopentylamin
99%
Synonym(e):
Aminocyclopentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
106-108 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
InChIKey
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
52.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?