Wichtige Dokumente
C102601
Cyclohexensulfid
85%, technical grade
Synonym(e):
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptan
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?