Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
T88404
1,3,5-Trithian
97%
Synonym(e):
sym.-Trithian, Thioformaldehyd trimer
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChIKey
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?