B97607
2-tert.-Butyl-6-methyl-phenol
99%
Synonym(e):
6-tert.-Butyl-o-kresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-27 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?