Wichtige Dokumente
B65209
4-Bromdiphenylether
99%
Synonym(e):
4-Bromphenylphenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.607 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChIKey
JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?