Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-141-3
Beilstein/REAXYS Number:
1863156
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.628 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
1.5-2 °C (lit.)
density
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
Brc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromobiphenyl has been employed:
- as reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase microextraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers
- in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon having three 9-fluorene moieties around the core of truxene
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?