Wichtige Dokumente
ALD00028
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
Synonym(e):
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?