Wichtige Dokumente
A68203
6-Aminonicotinamid
99%
Synonym(e):
6-Amino-pyridin-3-carbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
245-248 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChIKey
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- For the synthesis of 6-substituted imidazo[1,2-a]pyridines with potential application as chemotherapeutic drugs.
- In the dehydrative N-monobenzylation.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?