Wichtige Dokumente
A41607
2-(Trifluormethyl)anilin
99%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-toluidin, 2-Amino-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34 °C (lit.)
Dichte
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
InChIKey
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Bone marrow,spleen,Liver
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?