Merck
A41402
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzophenon
Synonym(e):
4-Benzoyl-anilin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4C(O)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
Beilstein:
389292
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
InChIKey
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ghassan Abu Sheikha et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 423-426 (2018-04-03)
Hyperlipidemia is known as an elevation of plasma lipid components. It contributes significantly to atherosclerosis which is one of the most important causative factors in cardiovascular diseases. Agents that cause a dramatic decrease in serum lipid levels are of great