Wichtige Dokumente
378259
4,4′-Diaminobenzophenon
97%
Synonym(e):
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-247 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChIKey
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?