Wichtige Dokumente
A10809
4′-Hydroxy-3′-Methoxyacetophenon
98%
Synonym(e):
Acetovanillon, Apocynin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?