Wichtige Dokumente
939412
n-Butyllithium -Lösung
2.5 M (in PAO/hexanes mixture)
Synonym(e):
n-BuLi, Butyllithium, Butyllithium -Lösung, Lithium-1-butanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.5 M (in PAO/hexanes mixture)
Farbe
colorless to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
The product is also used in the following reactions:
- Anionic rearrangement reactions
- Metal-halogen interchange and transmetalation reactions
- Elimination reactions
- [1,2]- and [1,4]-Wittig rearrangement reaction
- Anionic homo-Fries rearrangement reaction
- Asymmetric carbolithiation
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - Water-react 1
Zielorgane
Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.7 °F
Flammpunkt (°C)
31.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)