Wichtige Dokumente
937460
XPhos Pd G6 Br
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
Farbe
white to beige
Funktionelle Gruppe
(Palladium)
phosphine
SMILES String
Br[Pd]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3=CC=CC=C3C4=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C4C(C)C)C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)