Wichtige Dokumente
748412
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Synonym(e):
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, tert-Butyl-XPhos gold(I) chloride, tBuXPhos AuCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
251-264 °C
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
InChIKey
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)