Wichtige Dokumente
932124
SF3-TRZ
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2-(9,9′-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Beschreibung
3.44 eV (EG: HOMO-LUMO gap)
Löslichkeit
toluene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO -6.54 eV
LUMO -3.10 eV
Anwendung
µ0 (hole) : ~9 × 10−9 cm2 V−1 s−1
µ0(electron): ~4 × 10−5 cm2 V−1 s−1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)