Wichtige Dokumente
929948
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Synonym(e):
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥-98% (CP)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)