Wichtige Dokumente
718467
Titan(IV)-oxid
nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Aeroxide® P25, Titandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
35-65 m2/g , BET
Primäre Partikelgröße
21 nm (TEM)
mp (Schmelzpunkt)
1850 °C
>350 °C (lit.)
Dichte
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)