Wichtige Dokumente
929492
SItOct HCl
≥95%
Synonym(e):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder, flakes, or chunks
SMILES String
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)CC1.[Cl-]
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)