Wichtige Dokumente
929298
ItOct HCl
≥95.0%
Synonym(e):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder
Parameter
moisture stable
SMILES String
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H37N2.ClH/c1-16(2,3)13-18(7,8)20-11-12-21(15-20)19(9,10)14-17(4,5)6;/h11-12,15H,13-14H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)