928054
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Synonym(e):
MWCNTs
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9 wt. % MWCNT basis
Zusammensetzung
COOH Content, 1.20 wt. %
Länge
10-30 μm
Durchmesser
10-20 nm , outer
Oberflächenbereich
≥233 m2/g
Verunreinigungen
<0.1 wt. % Ash
Leitfähigkeit
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)