Wichtige Dokumente
412988
Kohlenstoffnanoröhrchen, mehrwandig
as-produced cathode deposit, >7.5% MWCNT basis, O.D. × L 7-15 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20
Synonym(e):
MWCNT, MWNT, Mehrwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>7.5% MWCNT basis
Form
powder
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 5 ‑ 20
Zusammensetzung
carbon content, >99% TGA
AD × L
7-15 nm × 0.5-10 μm
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?