Wichtige Dokumente
926167
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~20%
Synonym(e):
Chitosan acrylate, Chitosan methacrylate, Methacrylate grafted chitosan, Methyl methacrylate modified chitosan
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)