Wichtige Dokumente
923311
4-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)picolinic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=CC(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=CC=N1)=O
InChI
1S/C17H22N2O5/c1-16(2,3)24-15(22)19-9-17(10-19)7-12(8-17)23-11-4-5-18-13(6-11)14(20)21/h4-6,12H,7-10H2,1-3H3,(H,20,21)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
923338
923370
923419
923346
923427
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)