Wichtige Dokumente
920509
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CCN2C(CCC(O)=O)=CN=C2C1)=O)C
InChI
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)16-6-7-17-10(4-5-12(18)19)8-15-11(17)9-16/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)