Wichtige Dokumente
925039
E7820-PEG3-NH2 hydrochloride
Synonym(e):
N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, DCAF15 protein degrader building block
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
E7820
Qualitätsniveau
Form
amorphous powder
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)