Merck
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
Synonym(e):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C74H63ClN2O2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1154.18
MDL-Nummer:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
Anwendung
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)