Wichtige Dokumente
643777
Di-tert-butyl(methyl)phosphoniumtetrafluoroborat
97%
Synonym(e):
(t-Bu)2PMeHBF4, Bis(1,1-dimethylethyl)methylphosphine tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pH-Wert
1.79 (1% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;2-1(3,4)5/h1-7H3;/q;-1/p+1
InChIKey
BRDLRXCAHKUWJS-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?