Wichtige Dokumente
732117
Pd-PEPPSI™-IPent-Katalysator
≥95%
Synonym(e):
Dichloro-[1,3-bis-(2,6-di-3-pentylphenyl)-imidazol-2-yliden](3-chlorpyridyl)-palladium(II), [1,3-Bis-(2,6-di-3-pentylphenyl)-imidazol-2-yliden](3-chlorpyridyl)-dichloropalladium(II), [1,3-Bis-(2,6-di-3-pentylphenyl)-imidazol-2-yliden](3-chlorpyridyl)-palladium(II)-dichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
195-201 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1cccnc1.CCC(CC)c2cccc(C(CC)CC)c2N3C=CN(c4c(cccc4C(CC)CC)C(CC)CC)\C3=[Pd](/Cl)Cl
InChI
1S/C35H52N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h17-24,26-29H,9-16H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BCXSKTXOKALLAZ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Kreuzkupplung, Aminierung und Heck-Reaktion mit PEPPSI-Katalysatoren
- Katalysator für die Stille-Kupplung (Äq. 1)
- Katalysator für die Negishi-Kupplung (Äq. 2)
- Katalysator für die Suzuki-Kupplung (Äq. 3)
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (928399).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?