Wichtige Dokumente
915424
Benzol-d6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Deuteriertes Benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥95 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6.8 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)