Wichtige Dokumente
136999
6-Undecanon
97%
Synonym(e):
Diamylketon, Dipentylketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14.6 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCCCCC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
ZPQAKYPOZRXKFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?