Wichtige Dokumente
364940
Benzol-d6
99.6 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Deuteriertes Benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.6 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6.8 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of isotopically labeled samples.
- As a 1H and 13C-NMR solvent.
- In the internal calibration of benzene stock solution.
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?