912239
Cerium Zirconium oxide nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Synonym(e):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanofiber
Qualitätsniveau
Faserdurchm.
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
Oberflächenbereich
30-60 m2/g
Primärkorngröße
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
SMILES String
[Ce](=O)=O.[Zr](=O)=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)