22390
Cer(IV)-oxid
≥99.0%
Synonym(e):
Ceroxid, Ceria
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verlust
≤0.5% loss on ignition
Dichte
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChIKey
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?