Wichtige Dokumente
908649
Poly(lactide-co-glycolide)-fluorescein
lactide:glycolide 50:50, Mn 10,000-20,000
Synonym(e):
PLGA, PLGA-fluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or chunks
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 50:50
Mol-Gew.
Mn 10,000-20,000
average Mn 10,000-20,000
Zusammensetzung
Dye Content, 0.15 μg/mg (polymer)
Farbe
yellow to orange
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)