Wichtige Dokumente
719919
Resomer® RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
Synonym(e):
RESOMER® RG 752 H
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
(Powder or Solid or Chunk(s))
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 75:25
Mol-Gew.
Mw 4,000-15,000
Zeitrahmen für den Abbau
<6 months
Verunreinigungen
≤0.1% Sulfated Ash (CONF0010 Conforms)
Viskosität
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
Übergangstemp.
Tg 42-46 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChIKey
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?