Wichtige Dokumente
902527
Amino-PEG5-t-butyl ester
≥95%
Synonym(e):
tert-Butyl-1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, H2N-PEG5-CH2CH2COOtBu
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n/D 1.4534
Dichte
1.4690 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)