Wichtige Dokumente
901747
7-(3-Bromo-4-methoxybenzyl)-1-ethyl-8-(((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl)amino)-3-(2-hydroxyethyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Synonym(e):
Aryl halide chemistry informer library compound X12
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
SMILES String
Brc1c(ccc(c1)C[n]2c3c(nc2NC4C(CCC4)O)N(C(=O)N(C3=O)CC)CCO)OC
InChI
1S/C22H28BrN5O5/c1-3-26-20(31)18-19(27(9-10-29)22(26)32)25-21(24-15-5-4-6-16(15)30)28(18)12-13-7-8-17(33-2)14(23)11-13/h7-8,11,15-16,29-30H,3-6,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)
InChIKey
RCJYGWGQCPDYSL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)