Wichtige Dokumente
901783
Methyl 3-(3-(tert-butylthio)-1-(4-chlorobenzyl)-5-(quinolin-2-ylmethoxy)-1H-indol-2-yl)-2,2-dimethylpropanoate
Synonym(e):
Aryl halide chemistry informer library compound X18
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
thioether
InChI
1S/C35H37ClN2O3S/c1-34(2,3)42-32-28-19-27(41-22-26-16-13-24-9-7-8-10-29(24)37-26)17-18-30(28)38(21-23-11-14-25(36)15-12-23)31(32)20-35(4,5)33(39)40-6/h7-19H,20-22H2,1-6H3
InChIKey
VFRXMMIRFNYCEH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)